Fortfahren mit
78727
2-Phenyl-2-imidazolin
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
4,5-Dihydro-2-phenyl-1H-imidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-313-4
Beilstein/REAXYS Number:
119250
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
flakes
€ 60,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
flakes
functional group
phenyl
SMILES string
C1CN=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
InChI key
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • N-arylation of indoles
  • Epoxy-carbonyl reactions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
158844SML1484SML3028
description
≥96% (HPLC)
description
99%
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
flakes
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
phenyl
functional group
thioether
functional group
-
functional group
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
393.8 °F - closed cup
flash_point_c
201 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)