Merck
779687
Sigma-Aldrich
2-Cyan-3,3-bis-(methylthio)-acrylsäure-ethylester
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2-Cyan-3,3-bis-(methylthio)-2-propensäure-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.31
Beilstein:
1778721
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Zusammensetzung
sulfur content, 28.9-30.1%
SMILES String
CCOC(=O)\C(C#N)=C(\SC)SC
InChI
1S/C8H11NO2S2/c1-4-11-7(10)6(5-9)8(12-2)13-3/h4H2,1-3H3
InChIKey
POABRARINOCORV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)