Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,60 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 285,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3Cl2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-503-7
Beilstein/REAXYS Number:
126885
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
mp
145-148 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2
InChI key
NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to construct pyrimido-oxazepines in a three-step process with microwave heating at 150°C.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 99 atom % 13C |
| assay 97% | assay - |
| solubility 95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 145-148 °C (lit.) | mp 8-13 °C (lit.) |
| form liquid | form - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?