Fortfahren mit
778184
N-Acetyl-L-aspartic acid-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H915NO5
Molekulargewicht:
176.13
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
application(s)
peptide synthesis
mass shift
M+1
SMILES string
OC(C[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i7+1
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-SYHVIQRDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901564
description
98 atom % 15N, 95% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
95% (CP)
assay
≥97% (CP)
form
solid
form
solid
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)