Merck
778133
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-fluoro-2′-methoxyacetophenone
97%
Synonym(e):
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrFO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
SMILES String
BrCC(C1=C(OC)C=CC(F)=C1)=O
InChI
1S/C9H8BrFO2/c1-13-9-3-2-6(11)4-7(9)8(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
BHVKAQAGKAZQDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable