Merck
775800
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
97%
Synonym(e):
2-Bromo-5-fluoro-pyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridinamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrFN2
Molekulargewicht:
191.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Nc1cc(F)cnc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H,8H2
InChIKey
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)