Merck
774421
Sigma-Aldrich
5-(Ethoxymethyl)furan-2-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
2-Formyl-5-ethoxymethylfuran, 5-(Ethoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-Ethoxymethylfurfural
Größe auswählen
1 G
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 114,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511
bp
267-274 °C/760 mmHg
Dichte
1.099 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOCc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-10-6-8-4-3-7(5-9)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
InChIKey
CCDRPZFMDMKZSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)