Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,70 € 33,52 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4OOC(CH2)10COONH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 33,52
Listenpreis€ 44,70Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
N.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.2H3N/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;;/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H3
InChI key
GPEVMRFAFMVKHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Dodecanedioic acid diammonium salt may be used in chemical synthesis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98.0% (sum of isomers) | description puriss., ≥98% | description ACS reagent, 98% |
| assay 97% | assay ≥98.0% (sum of isomers) | assay ≥98% | assay 98%, 98.0-103.0% (ACS specification) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 170 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, fluoro | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group hydroxyl, carboxylic acid |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?