Wichtige Dokumente
771953
exo-5-Norbornene-2-methanol
≥99% (exo)
Synonym(e):
exo-5-Norbornenyl methyl alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (exo)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499
bp
200-205/760 mmHg
Dichte
1.030 at 25 °C
SMILES String
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
InChIKey
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Produces polymers with high thermal stability and transparency which are useful for optical applications.[1]
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.0 °F
Flammpunkt (°C)
90.55 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)