Wichtige Dokumente
771600
Zirconium(IV) dibutoxide(bis-2,4-pentanedionate) solution
25 wt. % (in 1-butanol/toluene), 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Bis(acetylacetonato)dibutoxyzirconium, Dibutoxybis(acetylacetonato)zirconium, Dibutoxyzirconium bis(acetylacetonate), Zirconium bis(n-butoxy) bis(acetoacetonate), Zirconium di-n-butoxide(bis-2,4-pentanedionate), Zirconium, dibutoxybis(2,4-pentanedionato), Zirconiumdibutoxide bis(2,4-pentanedionate), Zirconiumdibutoxybisacetylacetonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
Konzentration
25 wt. % (in 1-butanol/toluene)
Brechungsindex
n20/D 1.487
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCO[Zr](OCCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9O.Zr/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-2-3-4-5;/h2*3,6H,1-2H3;2*2-4H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3-;;;
InChIKey
VKWRHWOICYRNLR-VGKOASNMSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F
Flammpunkt (°C)
8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.