Fortfahren mit
725528
Tetrakis(ethylmethylamid)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
TEMAZ, Tetrakis-(ethylmethylamino)-zirkonium(IV)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.560,00
€ 1.170,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Zr(NCH3C2H5)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 1.170,00
Listenpreis€ 1.560,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
553131725544553123
description
packaged for use in deposition systems
description
≥99.99% trace metals basis
description
packaged for use in deposition systems
description
≥99.99% trace metals basis
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
78 °C/0.01 mmHg (lit.)
bp
78 °C/0.01 mmHg (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
core: hafnium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: hafnium
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react. 1
Flammpunkt (°F)
58.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the cylinder and valve product number / model number for this product
    1 answer
    1. Product 725528 is packaged in an ALD cylinder 50CC 316SS cylinder diaphragm valve & 1/4"VCR cap. The packaging is not sold as a separate item, however a similar item can be found here: https://www.strem.com/catalog/v/96-1078/
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.