Merck
333948
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-butoxid
80 wt. % in 1-butanol
Synonym(e):
Tetrabutyl-zirkonat
About This Item
Lineare Formel:
Zr(OC4H9)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.68
Beilstein:
4132649
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solution
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
Konzentration
80 wt. % in 1-butanol
Brechungsindex
n20/D 1.466
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChIKey
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Kommt zur Anwendung in einer unkonventionellen Herstellungsmethode für ein Gel aus CeO2 -stabilisierten Zirkonium Polykristallen, welches als vielversprechende Schutzbeschichtung von Stahl- und Eisenlegierungen zur Anwendung kommmt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
DiMaggio, R. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3839-3839 (1998)