Wichtige Dokumente
769401
Hafnium(IV)-oxid
pellets, diam. × thickness 13 mm × 5 mm
Synonym(e):
Hafnia
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Durchm. × Dicke
13 mm × 5 mm
Verunreinigungen
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
Dichte
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
Ti: ≤0.005%
V: ≤0.005%
Zr: ≤0.5%
SMILES String
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
InChIKey
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)