Wichtige Dokumente
932604
Ge-OMe TPA
Synonym(e):
4,4′,4′′,4′′′-Germanetetrayltetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline)
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Carbon content, 73-76%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=CC=C2[Ge](C3=CC=C(N(C4=CC=C(OC)C=C4)C5=CC=C(OC)C=C5)C=C3)(C6=CC=C(N(C7=CC=C(OC)C=C7)C8=CC=C(OC)C=C8)C=C6)C9=CC=C(N(C%10=CC=C(OC)C=C%10)C%11=CC=C(OC)C=C%11)C=C9)C%12=CC=C(OC)C=C%12
InChIKey
XBJLELSVFCNTIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)