Merck
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
Größe auswählen
1 KIT
€ 549,00
€ 549,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 549,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.12
€ 549,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Qualitätsniveau
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
Verpackung
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • Control DNA (pUC-CAT)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)