Fortfahren mit
76491
Pentacontan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
n-Pentacontane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 622,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)48CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
703.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-534-4
Beilstein/REAXYS Number:
1807879
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
flakes
€ 309,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
flakes
mp
91-95 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H102/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-50H2,1-2H3
InChI key
PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69057071337662280
description
≥95.0% (GC)
description
≥98.0%
description
≥98.0%
description
analytical standard
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0%, ≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
flakes
form
powder
form
liquid
form
-
mp
91-95 °C
mp
39-43 °C
mp
-
mp
−35 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)