Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
44CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.86
UNSPSC Code:
12352302
Isotopic purity:
97 atom % (44Ca)
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
97 atom % (44Ca)
assay
98% (CP)
form
powder
mass shift
M+4
SMILES string
Cl[44Ca]Cl
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97 atom % (44Ca), 98% (CP) | description ≥97 atom % (44Ca) |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| isotopic purity 97 atom % (44Ca) | isotopic purity ≥97 atom % (44Ca) |
| assay 98% (CP) | assay - |
| form powder | form solid |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
133954-38-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?