Wichtige Dokumente
762733
Ethyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)6-5(8)3-4-11-6/h3-4H,2,8H2,1H3
InChIKey
VSRVNHPIXCUMIA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)