Fortfahren mit
76260
Paraldehyd
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexan, s-Trimethyltrioxymethylen, Acetaldehyd Trimer, NSC 9799, Paracetaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-639-8
Beilstein/REAXYS Number:
80142
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 69,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
drug control
USDEA Schedule IV
refractive index
n20/D 1.405
bp
123-124 °C
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Modified Sanford reaction
  • Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
  • Hydroformylation of alkenylamines
  • Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
  • Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
743844550817768936
description
≥97.0% (GC)
description
Arxada quality, ≥99.5% (GC)
description
97%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
97%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
123-124 °C
bp
-
bp
-
bp
-
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraldehyd
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-63-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)