Merck
768936
Sigma-Aldrich
(S)-1,1-Dimethoxy-2-Propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(2S)-2-Hydroxypropionaldehyd-dimethylacetal, (S)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxy-propan, (S)-Lactaldehyd-dimethylacetal
Größe auswählen
1 G
€ 426,00
5 G
€ 1.800,00
€ 426,00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 426,00
5 G
€ 1.800,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 426,00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m0/s1
InChIKey
PRAYXKGWSGUXQK-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.3 °F
Flammpunkt (°C)
50.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)