Fortfahren mit
762407
N-Boc-4-(2,2-difluorocyclopropyl)-L-proline
97%
Synonym(e):
6(S)-5-Boc-1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 321,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17F2NO4
Molekulargewicht:
277.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
€ 321,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
87-97 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C[C@H]1C(O)=O)CC2(F)F
InChI
1S/C12H17F2NO4/c1-10(2,3)19-9(18)15-6-11(5-12(11,13)14)4-7(15)8(16)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t7-,11?/m0/s1
InChI key
OXXSWURHJYLTIL-RGENBBCFSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
702463687340702498
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
87-97 °C
mp
41-46 °C
mp
120-124 °C
mp
42-46 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)