Merck
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-Prolin-Methylester
97%
Synonym(e):
(2S)-4-Oxo-1-(tert.-butoxycarbonyl)-pyrrolidin-2-carbonsäure- methylester, 1-tert.-Butyl-2-methyl (2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat, tert.-Butyl-(2S)-2-(methoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidin-1-carboxylat
Größe auswählen
1 G
€ 69,80
€ 69,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 69,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 69,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChIKey
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)