Fortfahren mit
76128
Lithium-palmitat
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
Palmitinsäure Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)14COOLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-842-6
Beilstein/REAXYS Number:
3919098
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
powder
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
mp
226-229 °C
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
BZMIKKVSCNHEFL-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2558237276462393
description
≥97.0% (NT)
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
≥95.0% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.0% (anhydrous basis)
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥99.0%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (anhydrous basis)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
226-229 °C
mp
618 °C (lit.)
mp
-
mp
53-56 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)