Fortfahren mit
761192
4-Aminobenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99% 13C, ≥99% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C6CH7NO2
Molekulargewicht:
143.09
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99% 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99% 13C
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
M+6
SMILES string
OC([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](N)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
776009768499604879
description
≥99% 13C, ≥99% (CP)
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
99% (CP)
description
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
isotopic purity
≥99% 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
339.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
171 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)