Merck
760242
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Synonym(e):
5-Methylindazole-3-carboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
285-290 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
O=C(O)C1=NNC2=C1C=C(C)C=C2
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9(12)13)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
QRTAIBBOZNHRMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)