Wichtige Dokumente
760129
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
99% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
InChIKey
AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)