Wichtige Dokumente
758361
2-(4-Methyl-2-pyridyl)-1H-benzimidazole
99% (GC)
Synonym(e):
4-Methyl-2-(2-benzimidazolyl)pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
225-230 °C
SMILES String
Cc1ccnc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c1-9-6-7-14-12(8-9)13-15-10-4-2-3-5-11(10)16-13/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChIKey
MGBRKEZZOSQHQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)