Merck
758167
Sigma-Aldrich
2-ethynylthiophene
90%
Synonym(e):
2-Acetylenylthiophene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.580
Dichte
1.139 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
InChIKey
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
108.0 °F
Flammpunkt (°C)
42.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)