Wichtige Dokumente
757497
Boc-Pyr-OMe
97%
Synonym(e):
Methyl (S)-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate, (S)-Methyl-N-Boc-pyroglutamate, N-Boc-5-oxo-L-proline methyl ester, Boc-pGlu-OMe, Methyl (S)-N-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate, Methyl (L)-N-Boc-pyroglutamate, Methyl Boc-(L)-pyroglutamate, N-Boc-(S)-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid methyl ester, Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester, Methyl (S)-Boc-2-pyrrolidone-5-carboxylate, Methyl Boc-L-pyroglutamate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
[α]22/D -32°, c = 0.5% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
68-72 °C
69-74 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChIKey
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)