Merck
757365
Sigma-Aldrich
Lithium nickel dioxide
powder, <3 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis
Synonym(e):
LNO, Lithium nickel oxide, Lithium nickelate
Größe auswählen
10 G
€ 182,00
€ 182,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 182,00
About This Item
Lineare Formel:
LiNiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NA.23
€ 182,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98% trace metals basis
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 97.63 g/mol
Zusammensetzung
LiNiO2
Partikelgröße
<3 μm (BET)
mp (Schmelzpunkt)
>1,000 °C (lit.)
Dichte
4.62 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Ni](=O)[O-].[Li+]
InChI
1S/Li.Ni.2O/q+1;;;-1
InChIKey
VROAXDSNYPAOBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lithium nickel dioxide (LNO) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
Anwendung
Cathode material with high capacity and good reversibility for rechargeable Lithium ion batteries. Sub-micron particle size results in increased surface area of electrodes, thus improving their performance.
LNO can be used as a cathode material with a high discharge voltage of 4V and a high diffusion coefficient of ~10−8-10−10 cm2s−1. It has a high specific capacity and can be used the fabrication of lithium-ion batteries.[5][6]
Rechtliche Hinweise
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrochemical characterization of a lithiated mixed nickel-cobalt oxide (LiNi 0.5 Co 0.5 O 2) prepared by sol-gel process
Croce F, et al.
Ionics, 3(5-6), 390-395 (1997)
Thackeray, M. M.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 17, 3112-3112 (2007)
Broussely, M.; et al.
Journal of Power Sources, 54, 109-109 (1995)
Synthesis and electrode performance of layered nickel dioxide containing alkaline ions
Arai H, et al.
Electrochimica Acta, 50(9), 1821-1828 (2005)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
Artikel
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Alle anzeigen