Merck
756903
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
NH2NHCOCD2(CD2)3CD2CONHNH2
Molekulargewicht:
198.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C7H16N4O2/c8-10-6(12)4-2-1-3-5-7(13)11-9/h1-5,8-9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChIKey
OXAGUPFRAIIDLT-YXALHFAPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)