Wichtige Dokumente
756253
16-Bromo-1-hexadecanol
Synonym(e):
1-Bromohexadecane-16-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-52 °C
SMILES String
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
InChIKey
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)