Merck
756024
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl methacrylate
contains <500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor), 97% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97% (GC)
Form
liquid
Enthält
<500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor)
Brechungsindex
n20/D 1.588
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-9-5-7-11-6-3-4-8-12(11)13/h3-9H,1H2,2H3
InChIKey
HVYCQBKSRWZZGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)