Merck
753475
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-97 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)
InChIKey
IVIHUCXXDVVSBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)