Merck
752312
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxyspiro[norbornene-2,5′- [1,3,2]-dioxaphosphorinane]-2′-oxide
96%
Synonym(e):
5-Norbornene-2,2-dimethanol cyclic phosphoric acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13O4P
Molekulargewicht:
216.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
188-193 °C
Funktionelle Gruppe
phosphate
SMILES String
OP1(=O)OCC2(CO1)C[C@H]3C[C@@H]2C=C3
InChI
1S/C9H13O4P/c10-14(11)12-5-9(6-13-14)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,10,11)/t7-,8+/m1/s1
InChIKey
KFMPMTRRWRSWAY-SFYZADRCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)