Merck
751286
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Synonym(e):
3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-153 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)