The product contains butylated hydroxyanisole (BHA), with a maximum value of 0.012%.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChI key
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Application
- der Bouveault−Blanc-Reduktion zur Synthese primärer Alkohole in Gegenwart stabilisierter Alkalimetalle.
- der Lipase-katalysierten Synthese von Ceramiden durch Reaktion mit Phytosphingosin.
- der Synthese von Amiden durch direkte Amidierung mit Aminen in Gegenwart eines Übergangsmetallkatalysators.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description tested according to Ph. Eur. | description technical grade, 70% | description 98% | description natural, ≥85% |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mp −32 °C (lit.) | mp −32 °C (lit.) | mp −32 °C (lit.) | mp −32 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| bp 216-218 °C/15 mmHg | bp 216-218 °C/15 mmHg, 205-208 °C/760 mmHg | bp 216-218 °C/15 mmHg | bp 216-218 °C/15 mmHg |
| refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyloleat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is butylated hydroxyanisole (BHA) added as a preservative to the product with the number 75100-1L, Ethyl Oleate? This has been determined to be present through LC-MS analysis.