Merck
748226
Sigma-Aldrich
(S)-1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)ethylamine
97%
Synonym(e):
(S)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethanamine, 2-(1-Aminoethyl)triphenylphosphine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -54.0°, c = 0.5% in chloroform
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
76-81 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
N[C@@H](C)C1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H20NP/c1-16(21)19-14-8-9-15-20(19)22(17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-16H,21H2,1H3/t16-/m0/s1
InChIKey
KPFJIPHGQGHIMM-INIZCTEOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)