Merck
747947
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
97%
Größe auswählen
2.5 G
€ 398,00
€ 398,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
€ 398,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H36O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 398,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +11.0°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
64-69 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@@H](COCC5=CC=CC=C5)O1
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
InChIKey
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)