Merck
747629
Sigma-Aldrich
Cu(dap)2 chloride
Größe auswählen
50 MG
€ 96,60
100 MG
€ 161,00
€ 96,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 96,60
100 MG
€ 161,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H40ClCuN4O4
Molekulargewicht:
883.90
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
€ 96,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: copper
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
160-165 °C
Photokatalysatoraktivierung
530 nm
SMILES String
COC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C3C4=[N]2[Cu+]5([N]6=C(C7=[N]5C(C8=CC=C(C=C8)OC)=CC=C7C=C9)C9=CC=C6C%10=CC=C(C=C%10)OC)[N]%11=C4C(C=C3)=CC=C%11C%12=CC=C(C=C%12)OC.[Cl-]
InChI
1S/2C26H20N2O2.ClH.Cu/c2*1-29-21-11-5-17(6-12-21)23-15-9-19-3-4-20-10-16-24(28-26(20)25(19)27-23)18-7-13-22(30-2)14-8-18;;/h2*3-16H,1-2H3;1H;/q;;;+1/p-1
InChIKey
IBGXDIBAFXUDFP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)