Merck
747092
Sigma-Aldrich
C8-BTBT
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
2,7-Dioctyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H40S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.77
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=5.5 cm2/V·s)
SMILES String
CCCCCCCCC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C(C=CC(CCCCCCCC)=C4)=C4S3)S2
InChI
1S/C30H40S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-23-17-19-25-27(21-23)31-30-26-20-18-24(22-28(26)32-29(25)30)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-22H,3-16H2,1-2H3
InChIKey
YWIGIVGUASXDPK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
C8-BTBT ist ein leitfähiges Polymer mit [1]Benzothieno[3,2-b][1]- benzothiophen (BTBT) als Grundmaterial für die Entwicklung von luftstabilen Halbleitern. Es kann einen rotationsbeschichteten Dünnfilm bilden, der als p-Typ-Halbleiter mit einer Ladungsmobilität von 43 cm2V-1s-1 verwendet werden kann. Es weist eine hochgeordnete selbstorganisierende Monoschicht (SAM) auf Graphen und hexagonalem Bornitrid (hBN) mit einer Plattenresistenz von <1.000 Ohm/Quadrat auf.
Anwendung
C8-BTBT ist ein konjugierendes Polymer, das in vielen verschiedenen, auf der organischen Elektronik basierenden Anwendungen verwendet werden kann, wozu organische Photovoltaik-Zellen (OPV), organische lichtemittierende Dioden (OLED) und organische Dünnschichttransistoren (OTFT) gehören.
Hohe Feldeffektmobilität von 5,5–5,7 cm2/Vs und hohes Ein/Aus-Verhältnis von 109 ; lösungsverarbeitete OFETs (Löslichkeit von 80 mg/mL)
Rechtliche Hinweise
Produkt von Nippon Kayaku
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Darmawan; Peter;
Advances in Functional Materials, 22(21), 4577-4583 (2012)
Xiuzhen Xu et al.
ACS nano, 13(5), 5910-5919 (2019-05-09)
High-performance phototransistors made from organic semiconductor single crystals (OSSCs) have attracted much attention due to the high responsivity and solution-processing capability of OSSCs. However, OSSC-based phototransistors capable of dual-band spectral response remain a difficult challenge to achieve because organic semiconductors
Ultra-high mobility transparent organic thin film transistors grown by an off-centre spin-coating method.
Yuan Y, et al.
Nature Communications, 5(4), 3005-3005 (2014)
Hopping and band mobilities of pentacene, rubrene, and 2, 7-dioctyl [1] benzothieno [3, 2-b][1] benzothiophene (C8-BTBT) from first principle calculations.
Kobayashi H, et al.
J. Chem. Phys. , 139(1), 014707-014707 (2013)
Sara Pazoki et al.
The Journal of chemical physics, 154(12), 124704-124704 (2021-04-04)
Domain boundaries are a determining factor in the performance of organic electronic devices since they can trap mobile charge carriers. We point out the possibility of time-dependent motion of these boundaries and suggest that their thermal fluctuations can be a
Artikel
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.