Merck
767638
Sigma-Aldrich
Dinaphtho[2,3-b:2′,3′-f]thieno[3,2-b]thiophen
sublimed grade, 99%
Synonym(e):
DNTT, Naphtho[2,3-b]naphtho[2′,3′:4,5]thieno[2,3-d]thiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
sublimed grade
Assay
99%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
425-430 °C
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=2 cm2/V·s)
SMILES String
c1ccc2cc3c(cc2c1)sc4c5cc6ccccc6cc5sc34
InChI
1S/C22H12S2/c1-3-7-15-11-19-17(9-13(15)5-1)21-22(23-19)18-10-14-6-2-4-8-16(14)12-20(18)24-21/h1-12H
InChIKey
CZWHMRTTWFJMBC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dinaphtho[2,3-b:2′,3′-f]thieno[3,2-b]thiophen (DNTT) ist ein halbleitendes Polymer, das π-erweiterte Heteroarene mit sechs fusionierten aromatischen Ringen aufweist. Es ist ein thermostabiles Kristall mit einer Lochmobilität von 1 cm2V-1s-1 und kann für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen eingesetzt werden.
Anwendung
Es wird hauptsächlich als organischer Halbleiter bei der Herstellung von organischen Feldeffekttransistoren (OFETs) für verschiedene Anwendungen wie implantierbare Elektronik, empfindliche, großflächige Katheter und LEDs (Light Emitting Diode).
Organische Feldeffekttransistor-Materialien (OFET); niedermolekulare p-Typ-Verbindungen; Materialien sublimierter Qualität
Rechtliche Hinweise
Produkt von Nippon Kayaku
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Hongyan Wang et al.
PloS one, 8(11), e79118-e79118 (2013-11-19)
More and more transcription factors and their motifs have been reported and linked to specific gene expression levels. However, focusing only on transcription is not sufficient for mechanism research. Most genes, especially in eukaryotes, are alternatively spliced to different isoforms.
Ulrike Kraft et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(2), 207-214 (2014-10-22)
Low-voltage p-channel and n-channel organic transistors with channel lengths down to 0.5 μm using four small-molecule semiconductors and ultra-thin dielectrics based on two different phosphonic acid monolayers are fabricated on plastic substrates and studied in terms of effective mobility, intrinsic
Bishwajeet Singh Bhardwaj et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(4) (2019-02-20)
The application of dinaphthothienothiophene (DNTT) molecules, a novel organic semiconductor material, has recently increased due to its high charge carrier mobility and thermal stability. Since the structural properties of DNTT molecules, such as the molecular density distribution and molecular orientations
Hocheon Yoo et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(29), e1808265-e1808265 (2019-05-23)
Multivalued logic (MVL) computing could provide bit density beyond that of Boolean logic. Unlike conventional transistors, heterojunction transistors (H-TRs) exhibit negative transconductance (NTC) regions. Using the NTC characteristics of H-TRs, ternary inverters have recently been demonstrated. However, they have shown
Flexible low-voltage organic transistors and circuits based on a high-mobility organic semiconductor with good air stability.
Ute Zschieschang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(9), 982-985 (2010-03-11)
Artikel
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Alle anzeigen