Fortfahren mit
74640
19-Nortestosteron
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
17β-Hydroxy-4-oestren-3-on, 17-β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-on, 19-Norandrostenolon, 4-Estren-17β-ol-3-on, Nadrolon, Nandrolon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-101-0
Beilstein/REAXYS Number:
2055849
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
crystals
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +57±2°, c = 1% in chloroform
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
functional group
hydroxyl, ketone
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Gene Information
General description
19-Nortestosterone, also known as nandrolone or 17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, is an androgenic anabolic steroid (AAS).
Application
19-Nortestosterone can be used as a reactant to prepare:
  • Fluorescent nandrolone-BODIPY conjugates to study intracellular localization and tracking of nandrolone using fluorescence microscope.
  • Optically pure hexadecahydrochrysene diastereomers, and chrysene enantiomers.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H2898Y0000547Y0000542
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
crystals
form
powder
form
-
form
-
optical activity
[α]20/D +57±2°, c = 1% in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
functional group
ketone, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Gene Information
human ... SERPINA6(866), SHBG(6462)
rat ... Ar(24208), Nr3c2(25672), Pgr(25154)
Gene Information
-
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19-Nortestosteron
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)