Fortfahren mit
744239
Triphenylphosphin-palladium(II)-dichlorid-phosphaadamantan-ethyl-Silica
Synonym(e):
PhosphonicS L-PAPd1r
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352103
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
extent of labeling
0.010-0.030 mmol/g loading
particle size
≥45 μm (95%)
General description
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica is a silica supported heterogeneous palladium catalyst containing a phosphatrioxoadamantane ligand that can be used for Suzuki cross-coupling.
Application
Kreuzkupplungskatalysator auf Siliciumdioxid-Träger
Analysis Note
Palladium: nachgewiesen
Legal Information
Verkauf in Zusammenarbeit mit PhosphonicS Ltd., nur für Forschungszwecke.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
741248208671412740
description
-
description
-
description
98%
description
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
particle size
≥45 μm (95%)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
extent of labeling
0.010-0.030 mmol/g loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)