Merck
742600
Sigma-Aldrich
Difluormethyl-phenyl-sulfon
≥97%
Synonym(e):
PhSO2CF2H, [(Difluormethyl)-sulfonyl]-benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6F2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.18
Beilstein:
2259218
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
fluoro
sulfone
SMILES String
FC(F)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2O2S/c8-7(9)12(10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagenz für:
  • Reduktive Silylierung und die Herstellung von Trifluor- und Difluormethylsilanen durch reduktive Kupplung von Fluormethylsulfonen, Sulfoxiden und Sulfiden mit Chlorsilanen.[1]
  • Fluoralkylierung/Chloralkylierung von α,β-Enonen, Arinen, Acetylen-Ketonen und anderen Michael-Akzeptoren.[2]
  • Difluormethylierung von primären Alkylhalogeniden über nukleophile Substitution-reduktive Desulfonylierung.[3]
Reagenz für die Herstellung von:
  • α-Difluormethyl-aminen über stereoselektive (Phenylsulfonyl)-difluormethylierung chiraler Sulfinylaldimine.[4]
  • Anti-Difluorpropandiolen über Kalium-tert.-butoxid-katalysierte Difluormethylenierung von Aldehyden.[5]
  • β-Difluormethylierten und β-difluormethylenierten Alkoholen und Aminen durch regioselektive nucleophile Difluormethylierung von 1,2-cyclischen Sulfaten und Sulfamidaten.[6]
  • Difluoralkenen aus Alkylhalogeniden über nukleophile Substitution-Eliminierung.[7]
  • Difluormethylalkohol-Derivaten von enolisierbaren und nicht enolisierbaren Carbonylverbindungen über nucleophile Phenylsulfonyldifluormethylierung-reduktive Desulfonylierung.[8]
  • Fluormethylierten vicinalen Ethylendiaminen über die Fluormethylierung chiraler α-Aminobutansulfinimine mit (Phenylsulfonyl)-fluormethanen mit anschliessender reduktiven Desulfonylierung und Alkoholyse.[9]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
264.0 °F
Flammpunkt (°C)
128.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Facile synthesis of chiral alpha-difluoromethyl amines from N-(tert-butylsulfinyl)aldimines.
Ya Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(36), 5882-5886 (2005-09-09)
G K Surya Prakash et al.
Organic letters, 6(23), 4315-4317 (2004-11-05)
A facile and efficient nucleophilic difluoromethylation of primary alkyl halides has been disclosed through a novel nucleophilic substitution-reductive desulfonylation strategy, using difluoromethyl phenyl sulfone as a difluoromethyl anion ("CF(2)H(-)") equivalent.
Convenient synthesis of difluoromethyl alcohols from both enolizable and non-enolizable carbonyl compounds with difluoromethyl phenyl sulfone
Prakash, G. K. S.; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 11, 2218-2223 (2005)
Difluoromethyl phenyl sulfone as a selective difluoromethylene dianion equivalent: one-pot stereoselective synthesis of anti-2,2-difluoropropane-1,3-diols.
G K Surya Prakash et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(42), 5216-5219 (2003-11-06)
A remarkably efficient fluoroalkylation of cyclic sulfates and sulfamidates with PhSO2CF2H: facile entry into beta-difluoromethylated or beta-difluoromethylenated alcohols and amines.
Chuanfa Ni et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(5), 786-789 (2006-12-14)
Verwandter Inhalt
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.