Merck
742228
Sigma-Aldrich
Ethyl(E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonat
99% (GC)
Synonym(e):
(E)-3-(1-Pyrrolidinyl)-2-butensäure-ethylester, Ethyl-(E)-3-pyrrolidinocrotonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
Beilstein:
1074392
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99% (GC)
Form
liquid
Eignung
complies for identity (IR)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)\C=C(/C)N1CCCC1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-9(2)11-6-4-5-7-11/h8H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)