Wichtige Dokumente
68259
3-Methyl-4-oxo-crotonsäure-ethylester
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
trans-3-Methyl-4-oxo-2-butensäure-ethylester, Ethyl-3-methyl-4-oxo-crotonat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
Beilstein:
1704098
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461
bp
195-202 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChIKey
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
C5-aldehydic ester useful for the synthesis of isoprenoids by Wittig reaction
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)