Merck
741809
Sigma-Aldrich
4-(Diethylamino)phenylboronic acid
95.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16BNO2
Molekulargewicht:
193.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
211-236 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(CC)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H16BNO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
JEVVHTYCMAMSJL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful cross-coupling partner in palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki Reaction).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)