Wichtige Dokumente
741418
1,3-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzoimidazole
97%
Synonym(e):
DMBI
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
106-111 °C
Halbleitereigenschaften
N-type (mobility>10−2 cm2/V·s) (from a 2 wt% N-DMBI doped PCBM transistor)
SMILES String
CN1C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)N(C)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C17H21N3/c1-18(2)14-11-9-13(10-12-14)17-19(3)15-7-5-6-8-16(15)20(17)4/h5-12,17H,1-4H3
InChIKey
AKIIMLCQTGCWQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)