402737
Magnesiumphthalocyanin
Dye content 90 %
Synonym(e):
Phthalocyanin Magnesiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 90%
λmax
668 nm
SMILES String
[Mg]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Mg/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChIKey
NIQREIWCURIAMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable